Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Produktkod. 16671832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16671832 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16671832 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.92 SEK
    875.65 SEK / 1g
    Save 100.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zileuton
CAS 111406-87-2
Molekylformel C11H12N2O2S
MDL-nummer MFCD00866097
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC-namn 1-[l-(l-bensotiofen-2-yl)etyl]-l-hydroxiurea
Molekylvikt (g/mol) 236.29
Formel vikt 236.29
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.