Läs mer
Zileuton, LoGiCal
Produktkod. 30460831
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460831 10 mg
1 options
Produktkod. 30460831 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1297.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zileuton
CAS 111406-87-2
Analyt- eller komponentnamn Zileuton
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Zileuton
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-namn 1-[1-(1-bensotiofen-2-yl)etyl]-1-hydroxyurea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 236.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 236,0619 g/mol