Läs mer
Zileuton, MedChemExpress
Produktkod. 16482117
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482117 50 mg
16425978 10 mg
16406406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16482117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14164
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zileuton
Fysisk form Solid
CAS 111406-87-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N2O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym A 64077 Abbott 64077
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM)
LEDER CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Molekylvikt (g/mol) 236.29
Formel vikt 236.29
Procent renhet 99.58%