Läs mer
Zileuton, MedChemExpress
Produktkod. p-200097980
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16482117
Brand: Medchem Express HY14164
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zileuton
Fysisk form Solid
CAS 111406-87-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N2O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym A 64077 Abbott 64077
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM)
LEDER CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Molekylvikt (g/mol) 236.29
Formel vikt 236.29
Procent renhet 99.58%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.