Läs mer
Zileuton, Mikromol™
Produktkod. 30049092
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049092 250 mg
1 options
Produktkod. 30049092 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1297.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Zileuton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zileuton
CAS 111406-87-2
Analyt- eller komponentnamn Zileuton
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Zileuton
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
LEDER CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-namn 1-[1-(1-bensotiofen-2-yl)etyl]-1-hydroxyurea
Molekylvikt (g/mol) 236.29
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236,0619 g/mol