Läs mer
Zileuton USP Related Compound B, Mikromol™
Produktkod. 30050023
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050023 25 mg
1 options
Produktkod. 30050023 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1297.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Zileuton USP Related Compound B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene
CAS 97978-07-9
Analyt- eller komponentnamn 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H10 O S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene, Zileuton Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
LEDER O=C(c1cc2ccccc2s1)c3cc4ccccc4s3
IUPAC-namn bis(1-benzothiophen-2-yl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 294.0173 g/mol