missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zilpaterol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zilpaterol-d7 |
| CAS | 1217818-36-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H12D7N3O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Zilpaterol D7 (2-Propyl D7) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m0/s1/i1D3,2D3,8D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N[C@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@@H]1O)c23)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | rac-(9R,10R)-10-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-9-hydroxy-1,3-diazatricyclo[6.4.1.04,13]trideca-4,6,8(13)-trien-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.36 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?