Läs mer
Methapyrilene-(dimethyl-d6) fumarate salt, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15920142 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15920142
Brand: Honeywell Fluka R115710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 1613439-61-4
Fysisk form Solid
Industry Type Tranquilizer
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Analytical Standard