missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zimelidine Dihydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zimelidine Dihydrochloride |
| CAS | 60525-15-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zimelidine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 Br N2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), (2Z)-, 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride, (2Z)- (9CI), 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride, (Z)-, H 102/09 hydrochloride, Zimelidine dihydrochloride, Zimelidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17BrN2.2ClH/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13;;/h3-10,12H,11H2,1-2H3;2*1H/b16-9-;; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cl.CN(C)C\C=C(\c1ccc(Br)cc1)/c2cccnc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?