missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zimelidine Dihydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30051198
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051198 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051198 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3309.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Zimelidine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Zimelidine Dihydrochloride
CAS 60525-15-7
Analyt- eller komponentnamn Zimelidine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H17 Br N2 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), (2Z)-, 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride, (2Z)- (9CI), 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride, (Z)-, H 102/09 hydrochloride, Zimelidine dihydrochloride, Zimelidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H17BrN2.2ClH/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13;;/h3-10,12H,11H2,1-2H3;2*1H/b16-9-;;
LEDER Cl.Cl.CN(C)C\C=C(\c1ccc(Br)cc1)/c2cccnc2
IUPAC-namn (Z)-3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-3-ylprop-2-en-1-amine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 390.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 388.0109 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.