Läs mer
Zink 2,4-pentanedionat monohydrat
Produktkod. p-7049022
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381859 50 g 50g
11391859 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012527.18
CAS: 14363-15-6 | C10H16O5Zn | 281,61 g/mol
Zinkmetallacetylacetonater används som katalysatorer för polymerisation av olefiner och transesterifiering. Det används som en stabilisator av PVC. De används som lösningsmedel, smörjmedelstillsatser, färgtorkare och bekämpningsmedel. De används i glasbeläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14363-15-6
Molekylformel C10H16O5Zn
Molekylvikt (g/mol) 281.61
MDL-nummer MFCD00000035
InChI-nyckel BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
Synonym zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
PubChem CID 122130627
IUPAC-namn zink(2+) (2Z)-pent-2-en-2,4-bis(olat) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olathydrat
LEDER O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
Smältpunkt 136°C to 138°C (decomposition)
Densitet 1.6 g/mL
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol; Slightly soluble in water
Formel vikt 281.60 (263.59 Anhydrous)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.