Läs mer
Zink 2-etylhexanoat, ca 80 % i mineralsk terpentin (17–19 % zink)
Produktkod. 11430231
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430231 2500 g 2.5kg
11368378 100 g 100g
11420231 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430231 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039561.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 136-53-8 | C16H30O4Zn | 351,792 g/mol
Den används som katalysator för kondensationshärdande silikoner och som vulkaniseringsaktivator i industrier. Det används också i PVC värmestabilisator, polyuretankatalysator och smörjmedelstillsats. De används som katalysatorer i färger och beläggningar, i polyuretaner, fetter och som vätmedel för pigment. Används även vid formulering av smörjmedel och fetter, som härdare för epoxihartser, för tillverkning av gummi- och plastprodukter och för raffinering av råolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-53-8
Molekylformel C16H30O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 351.792
MDL-nummer MFCD00053316
InChI-nyckel IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 61083
IUPAC-namn zink;2-etylhexanoat
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc 2-ethylhexanoate
Färg Färglös
Densitet 1.07 g/mL
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1268
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 351.79
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.