Läs mer
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc 2-Mercaptobenzothiazole |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H5NS2.Zn/c2*9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 395.8862 |