missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zinc 2-Mercaptobenzothiazole, TRC

Produktkod. 30138337
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138337 50 g
30133297 5 g
30003772 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ70156850G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 155-04-4
Molekylformel C14H8N2S4Zn
Molekylvikt (g/mol) 397.85
IUPAC-namn zinc;1,3-benzothiazole-2-thiolate
LEDER [Zn+2].[S-]c1nc2ccccc2s1.[S-]c3nc4ccccc4s3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Zinc 2-Mercaptobenzothiazole
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/2C7H5NS2.Zn/c2*9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Formel vikt 395.8862
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.