Läs mer
Zink 2-metoxyetoxid, 5 % w/v i 2-metoxietanol
Produktkod. 11314948
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314948 25 mL 25ml
11324948 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043903.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 129918-15-6 | C6H16O4Zn | 217,57 g/mol
Zink 2-metoxietoxid används som katalysatorkomponent vid oxiranpolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129918-15-6
Molekylformel C6H16O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 217.57
MDL-nummer MFCD00156529
InChI-nyckel SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc 2-methoxyethoxide
Färg Gult
Densitet 0.96 g/mL
Kokpunkt 124°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Linjär formel Zn(OCH2CH2OCH3)2
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1188
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water.
Formel vikt 215.56
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.