Läs mer
Zink 2-metoxyetoxid, 5 % w/v i 2-metoxietanol
Produktkod. 11324948
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324948 100 mL 100ml
11314948 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043903.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 129918-15-6 | C6H16O4Zn | 217,57 g/mol
Zink 2-metoxietoxid används som katalysatorkomponent vid oxiranpolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129918-15-6
Molekylformel C6H16O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 217.57
MDL-nummer MFCD00156529
InChI-nyckel SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc 2-methoxyethoxide
Färg Gult
Densitet 0.96 g/mL
Kokpunkt 124 °C
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Linjär formel Zn(OCH2CH2OCH3)2
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1188
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i metoxyetanol och pyridin. Blandbar med alkoholer, ketoner, ester och vatten.
Formel vikt 215.56
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.