Läs mer
Zink, +99 %, mossig, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10792885 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10792885
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-66-6
Molekylformel Zn
Molekylvikt (g/mol) 65.38
MDL-nummer MFCD00011291
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-namn zink
LEDER [Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc
Färg Grå
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 419.0°C
Kokpunkt 907.0°C
Densitet 7.1400g/mL
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Form Flake
Linjär formel Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Formel vikt 65.38
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.