Läs mer
Zinkacetat, 99 %, ren
Produktkod. 10552062 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10552062 25 g Glasflaska 25g
10292812 100 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552062 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370080250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-34-6
Molekylformel C4H6O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 183.48
MDL-nummer MFCD00012454
InChI-nyckel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-namn zink;diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc acetate
Smältpunkt 83°C to 86°C
Färg Grå-grön till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Zn
Merck Index 15, 10327
Formel vikt 183.48
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.