Läs mer
Zinkacetat, vattenfritt vattenfritt, 99,9+%
Produktkod. 15496587
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496587 250 g 250g
15476587 10 g 10g
15486587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33734.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183,468 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Vattenfritt zinkacetat används vid syntes av skiktade Zn-arylfosfonater med potentiell tillämpning vid sorption, jonbyte eller katalys. Det används vid ultraljudsberedning av zinksulfidnanopartiklar belagda på kiseldioxidpartiklar. Det administreras oralt eller parenteralt som ett näringstillskott. Den finner en tillämpning inom området för industrier som träkonservering, tillverkning av andra zinksalter, polymerer, tillverkning av etylenacetat, som färgbetningsmedel och analytiskt reagens. Det fungerar också som en pläteringshämmare på primära vattenledningar.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol, utspädda mineralsyror och alkalier.
Noter
Inkompatibel med zinksalter, alkalier och deras karbonater, oxalater, fosfater och sulfider. Hygroskopisk till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-34-6
Molekylformel C4H6O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 183.468
MDL-nummer MFCD00012454
InChI-nyckel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-namn zink;diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc acetate
Namnnotering anhydrous
Smältpunkt 200°C (decomposition)
Linjär formel Zn(OOCCH3)2
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formel vikt 183.47
Procent renhet ≥99.9%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc acetate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.