Läs mer
Zinkacetat, vattenfritt (99,98 % (metallbas)
Produktkod. 11328687
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328687 50 g 50g
11318687 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035792.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183,468 g/mol
Vattenfritt zinkacetat används vid syntes av skiktade Zn-arylfosfonater med potentiell tillämpning vid sorption, jonbyte eller katalys. Det används vid ultraljudsberedning av zinksulfidnanopartiklar belagda på kiseldioxidpartiklar. Det administreras oralt eller parenteralt som ett näringstillskott. Den finner en tillämpning inom området för industrier som träkonservering, tillverkning av andra zinksalter, polymerer, tillverkning av etylenacetat, som färgbetningsmedel och analytiskt reagens. Det fungerar också som en pläteringshämmare på primära vattenledningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-34-6
Molekylformel C4H6O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 183.468
MDL-nummer MFCD00012454
InChI-nyckel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-namn zink;diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc acetate
Smältpunkt 200°C (decomposition)
Fysisk form Granulat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.98% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formel vikt 183.47
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.84 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.