Learn More
Zinkacetatdihydrat, 97 %, specificerat enligt kraven för USP
Product Code. 15294904 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Unit Size:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15294904 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
15284904 1 kg Plastflaska 1kg
15204914 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15294904 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 451880025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
Add to basket
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219,5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5970-45-6
Molekylformel C4H6O4Zn·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 219.5
InChI-nyckel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-namn zink;diacetat;dihydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Zinc acetate dihydrate
Smältpunkt 237,0 °C
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.84, 1.8400g/mL
Analysprocentintervall 98,0 till 102 % (Komplexometri)
Linjär formel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 430 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 219.5
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.