Läs mer
Zinkacetatdihydrat, 97+%
Produktkod. 11453890
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
2.5kg
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453890 500 g 500g
11443890 100 g 100g
11409723 1 kg 1000g
11379216 2.5 kg 2.5kg
11419723 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11453890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12909.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219,498 g/mol
Zinkacetatdihydrat används vid framställning av skiktade Zn-arylfosfonater med potentiell tillämpning vid sorption, jonbyte eller katalys och zinksulfidnanopartiklar belagda på kiseldioxidpartiklar. Det används i diet- och medicinska tillämpningar. Det används också som sugtabletter för att behandla förkylning. Det används som groddmaterial för att odla zinkoxidnanostavar på mikrofibrerna i polyetentereftalattyg. Dessutom finner den tillämpning som träkonservering, produktion av andra zinksalter, tillverkning av etylenacetat och ett analytiskt reagens i olika industrier. Som pläteringshämmare används den i kärnkraftverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol.
Noter
Inkompatibel med zinksalter, alkalier - deras karbonater, oxalater, fosfater och sulfider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5970-45-6
Molekylformel C4H10O6Zn
MDL-nummer MFCD00066961
InChI-nyckel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-namn zink;diacetat;dihydrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc acetate dihydrate
Smältpunkt 237 °C
Densitet 1.735
pH 6 till 7
Odör Svag, karakteristisk
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3732513
Merck Index 14,10128
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Molekylvikt (g/mol) 219.498
Formel vikt 219,50 (183,47 Vattenfattig)
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.