Läs mer
Zinkacetatdihydrat, ACS, 98,0–101,0 %
Produktkod. 11367277
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367277 1 kg 1kg
11357277 250 g 250g
11375889 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011559.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1208.70 SEK
    989.65 SEK / 1kg
    Save 219.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219,498 g/mol
Zinkacetatdihydrat används vid framställning av skiktade Zn-arylfosfonater med potentiell tillämpning vid sorption, jonbyte eller katalys och zinksulfidnanopartiklar belagda på kiseldioxidpartiklar. Det används i diet- och medicinska tillämpningar. Det används också som sugtabletter för att behandla förkylning. Det används som groddmaterial för att odla zinkoxidnanostavar på mikrofibrerna i polyetentereftalattyg. Dessutom finner den tillämpning som träkonservering, produktion av andra zinksalter, tillverkning av etylenacetat och ett analytiskt reagens i olika industrier. Som pläteringshämmare används den i kärnkraftverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5970-45-6
Molekylformel C4H10O6Zn
Molekylvikt (g/mol) 219.498
MDL-nummer MFCD00066961
InChI-nyckel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-namn zink;diacetat;dihydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Acetate Dihydrate
Smältpunkt 237 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98 till 101,0 %
Densitet 1.735
Beilstein 3732513
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 219,50 (183,47 Vattenfattig)
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.