Läs mer
Zinkacetatdihydrat, ACS, 98 till 101 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417922 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417922 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11417922 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215259390
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc acetate dihydrate
CAS 5970-45-6
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98 to 101%
Densitet 1.74g/mL
Molekylformel C4H10O6Zn
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI-nyckel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC-namn zink;diacetat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formel vikt 219.51