Läs mer
Zinkacetatdihydrat, ACS-reagens, ≥98 %, Solstice
Produktkod. 16615853
Change view
Kvantitet:
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16615853 25 kg 25kg
1 options
Produktkod. 16615853 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 38305825KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26180.00 SEK
    23999.93 SEK / 25kg
    Save 2180.07 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med konsistens, renhet och noggrannhet säkerställd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc acetate dihydrate
Smältpunkt 100 °C
CAS 5970-45-6
Färg Grå
pH 6 till 8
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 kg
Molekylformel C4H10O6Zn
UN-nummer UN3077
InChI-nyckel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Zn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn zink(2+)-diacetatdihydrat
Molekylvikt (g/mol) 219.50
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS