Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795151 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10795151 250 g 250g
10326060 500 g 500g
10417660 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10795151 Supplier Fisher Chemical Supplier No. Z/0700/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 5970-45-6
Molekylformel C4H10O6Zn
Molekylvikt (g/mol) 219.498
MDL-nummer 66961
InChI-nyckel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-namn zinc;diacetate;dihydrate
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifications
Smältpunkt 237°C
Färg White
pH 6.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 219.5g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc acetate dihydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.