Läs mer
Zinc Acetate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10794961 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10794961 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10794961 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/0650/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 237°C
CAS 5970-45-6
Färg White
pH 6.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H10O6Zn
MDL-nummer 66961
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI-nyckel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC-namn zinc;diacetate;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formel vikt 219.5g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.