Läs mer
Zinkacetatdihydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer på DAB E 650, 99–102 %, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc acetate dihydrate |
| Namnnotering | Puriss., uppfyller analytisk specifikation i DAB E 650, 99-102% |
| CAS | 5970-45-6 |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 25 kg |
| Analysprocentintervall | 99 till 102% |
| Molekylformel | C4H10O6Zn |
| Linjär formel | CH3COONa · 3H2O |
| MDL-nummer | MFCD00071557 |
| Beilstein | 3732513 |
| Visa mer |