Läs mer
Zinc Acetate Dihydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99% (KT), Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc acetate dihydrate |
| Smältpunkt | 100°C |
| Färg | Gray |
| pH | 6 to 8 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Löslighetsinformation | In water 311g/L at 20°C |
| Visa mer |