Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc acetate dihydrate |
| Smältpunkt | ∼100°C |
| Färg | Gray |
| pH | 6.0 to 8.0 (at 20°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Formel vikt | 219.51g/mol |
| Odör | Vinegar-like |
| Visa mer |