missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zinc Acetate Dihydrate, Supelco™

Produktkod. 15845180
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15845180 1 kg 1kg
15835180 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15845180 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1088021000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS

Zinc acetate dihydrate ((CH3COO)2Zn · 2H2O) is hydrated form of zinc acetate. It is bidentate and has covalent character. It is commonly used as a zinc precursor in preparation of zinc oxide nanopowder.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5970-45-6

Specifikationer

Smältpunkt 237°C
Kvantitet 1 kg
Molekylformel (CH3COO)2Zn · 2 H2O
MDL-nummer MFCD00066961
Synonym Zinc acetate dihydrate, Zinc acetate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 183.48 (anhydrous basis)
Kvalitet Research
Densitet 1.74 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.