Läs mer
Zinkacetatdihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Acetate Dihydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 217.9769 |