Läs mer
Zinkacetat, TRC
Produktkod. 30134514
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134514 1 g
30009110 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4381001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-34-6
Molekylformel C4H6O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 183.47
Synonym cetic acid, zinc salt (8CI,9CI), Zinc acetate (6CI,7CI), Galzin, Siltex CL 4, Zinc diacetate, Zinc(II) acetate
IUPAC-namn zink; Diacetat
LEDER [Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Acetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Formel vikt 181.9558