Läs mer
Zinkakrylat
Produktkod. 11378928
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378928 250 g 250g
11358928 50 g 50g
11368928 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041780.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14643-87-9 | C6H6O4Zn | 207,49 g/mol
Den primära användningen av zinkakrylat är vid produktion av golfbollar. Andra användningsområden är främst vid tillverkning av specialgummiprodukter såsom bälten och slangar för bilar. Används även som vävnadslim som används för vidhäftning av vävnad till vävnad eller vävnad till icke-vävnad för proteser in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14643-87-9
Molekylformel C6H6O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 207.49
MDL-nummer MFCD00067208
InChI-nyckel XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
PubChem CID 159747
IUPAC-namn zink;prop-2-enoat
LEDER [Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc acrylate
Smältpunkt ∼250 °C
Densitet 1.6 g/mL
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Löslig helt i akrylsyra och vatten (som salt). Olöslig som polymer.
Formel vikt 207.5
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.