Läs mer
Fisherbrand™ ZX4 IR Vortex Mixer
Produktkod. 13284769 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bana:
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
13284769 4,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 13284769
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Börjar automatiskt vibrera när mixern upptäcker närvaron av provröret. Fisherbrand™ ZX4 IR Vortex Mixer är idealisk för att blanda en mängd olika rör och behållare.
Optimerad effektivitet:
  • Vibration startar när röret detekteras av IR (VELP-patent)
  • Ingen trötthet eftersom inget tryck krävs
  • Eliminerar upprepade belastningsskador
  • IR-sensor och kontinuerliga lägen
Mångsidig drift:
  • Variabel hastighet, elektroniskt styrd upp till 3000 rpm
  • Stort utbud av tillbehör för att passa rör, tallrikar och kolvar
  • Universell spännings-/frekvensmodell
Long Life Design:
  • Tillbehör passar genom enkelt tryck
  • Optimal motståndskraft mot kemikalier från teknopolymerhölje
  • Utmärkt stabilitet med bas av zinklegering
  • Stora, halkfria gummifötter för att hålla sig i önskad position
  • IP 42 skydd mot partiklar och vätskor
Specifikationer
Bana 4,5 mm
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Wattal 15 W
Produkttyp Infraröd Vortex Mixer
Material Zinklegering, teknopolymer
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Modell ZX4
IP-betyg IP42
Driftlägen Infraröd sensor, kontinuerlig