Läs mer
Fisherbrand™ Wizard™ Infraröd Vortex Mixer
Produktkod. 11746744 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bana:
4,5 mm
Produktkod. Bana
11746744 4,5 mm
1 options
Produktkod. 11746744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3800.00 SEK
    2241.00 SEK / Paket med 1
    Save 1559.00 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detekterar närvaron av provröret och instrumentet börjar automatiskt vibrera. Fisherbrand™ Wizard™ Infraröd Vortex Mixer säkerställer hög stabilitet och ökad användarkomfort. Erbjuder två driftlägen samt möjlighet att reglera vibrationshastigheten.
Ultimat bekvämlighet:
  • Vibration startar när röret detekteras av IR (VELP-patent)
  • Ingen trötthet eftersom inget tryck krävs - Eliminerar upprepade belastningsskador
  • IR-sensor och kontinuerliga lägen
Användarkomfort:
  • Kompakt i höjd och yta
  • Stabiliteten är optimerad med väljarspak relaterad till driftläge
  • 3 halkfria gummifötter för att hålla sig i önskad position
Svar för flera applikationer:
  • Variabel hastighet, elektroniskt styrd upp till 3000 rpm
  • Stort utbud av tillbehör för att passa rör, tallrikar och kolvar
  • Universell spännings-/frekvensmodell
Robust design:
  • Tillbehör passar genom enkelt tryck
  • Optimal motståndskraft mot kemikalier från teknopolymerhölje
  • Utmärkt stabilitet med bas av zinklegering
  • IP 42 skydd mot partiklar och vätskor
Garanti
2 år
Specifikationer
Bana 4,5 mm
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Wattal 15 W
Produkttyp Infraröd Vortex Mixer
Material Zinklegering, teknopolymer
Djup (metriskt) 220 mm
Höjd (metrisk) 70 mm
Bredd (metrisk) 180 mm
Vikt (metrisk) 2.2 kg
Modell Trollkarl
IP-betyg IP42
Driftlägen Sensor, kontinuerlig