Läs mer
Velp Scientifica™ RX3 Vortex Mixer
Produktkod. 15349474 Handla allt Velp Produkter
Change view
Bana:
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
15349474 4,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 15349474 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F202A0171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 SEK
    1518.15 SEK / Paket med 1
    Save 436.85 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
RX3 Vortex Mixer med fast omrörningshastighet i pekläge.
  • Enkel drift med fast hastighet, elektroniskt styrd, 3000 rpm
  • Automatisk start när röret trycks på stödet
  • Optimal motståndskraft mot kemikalier från teknopolymerhölje
  • Utmärkt stabilitet med bas av zinklegering
  • Stora, halkfria gummifötter för att hålla sig i önskad position
  • IP 42 skydd mot partiklar och vätskor
  • Designad för den längsta livslängden och garanteras med 3 års garanti
Specifikationer
Bana 4,5 mm
Hastighetsintervall 3000 rpm
Spänning 100 till 240 V
Wattal 15 W
Produkttyp Vortex-mixer
Material Zinklegering, teknopolymer
Djup (metriskt) 165 mm
Mått (L x B x H) 165 x 150 x 130 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Modell RX3
IP-betyg IP42
Driftlägen Tryck