Läs mer
Fisherbrand™ Klassisk Vortex Mixer
Produktkod. 11726744 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bana:
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
11726744 4,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 11726744
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kombinerar högsta prestanda när det gäller hastighet med utmärkt tillförlitlighet och säkerhet. Fisherbrand™ Classic Vortex Mixer innehåller två driftlägen, möjlighet att ändra vibrationsfrekvensen och ett brett utbud av tillbehör.
Originaldesign
  • Kompakt i höjd och yta
  • Stabiliteten är optimerad med väljarspak relaterad till driftläge
  • 3 halkfria gummifötter för att hålla sig i önskad position
Multi-miljödrift
  • Variabel hastighet, elektroniskt styrd upp till 3000 rpm
  • Stort utbud av tillbehör för att passa rör, tallrikar och kolvar
  • Universell spännings-/frekvensmodell
Designad för att hålla
  • Tillbehör passar genom enkelt tryck
  • Optimal motståndskraft mot kemikalier från teknopolymerhölje
  • Utmärkt stabilitet med bas av zinklegering
  • IP 42 skydd mot partiklar och vätskor
Specifikationer
Bana 4,5 mm
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Wattal 15 W
Produkttyp Vortex-mixer
Frekvens 50/60 Hz
Material Zinklegeringsbas, teknopolymerplattform
Djup (metriskt) 220 mm
Mått (L x B x H) 7,1 x 8,7 x 2,8 tum. (180 x 220 x 70 mm)
Höjd (engelska) 2,75 tum
Höjd (metrisk) 70 mm
Längd (engelska) 7,1 tum
Längd (metrisk) 180 mm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 220 mm
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Modell Klassisk
IP-betyg IP42
Driftlägen Beröring, kontinuerlig