Läs mer
Fisherbrand™ Bossheads i zinklegering
Produktkod. 10117184 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
16 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10117184 16 mm i diameter Paket med 5
1 options
Produktkod. 10117184
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att säkert hålla klämmor på plats på laboratorieställningar. Fisherbrand™ Zinc Alloy Bossheads kommer med pläterade klämskruvar med plasthuvuden.
  • För stavar upp till 16 mm i diameter
  • Levereras i förpackningar om 5
Specifications
Kvantitet 5/Pk.
Typ Bosshead Clamp
Material Zinklegering
Inkluderar Klämskruvar med plasthuvud
För användning med (utrustning) Stång upp till 16 mm diameter.
Storlek 16 mm i diameter