Läs mer
Zinc arsenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313228
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313228 10 g 10g
11323228 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11313228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036189.09
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Zinkarsenid används ofta som en komponent vid tillverkning av halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12044-55-2
Molekylformel As2Zn
Molekylvikt (g/mol) 215.223
MDL-nummer MFCD00151429
InChI-nyckel KXUSEUKXCIKTBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc arsenide znas2, 1,2-diarsa-3-zincacycloprop-1-ene
PubChem CID 102601572
IUPAC-namn $l^{2}-arsanylidenearsenik;zink
LEDER [Zn].[As]=[As]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc arsenide
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 215.21
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.