Läs mer
Zinc arsenide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11448257
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448257 100 g 100g
11438257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11448257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17623.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12006-40-5
Molekylformel As2Zn3
Molekylvikt (g/mol) 345.98
MDL-nummer MFCD00049629
InChI-nyckel RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
PubChem CID 25147458
IUPAC-namn bis(zincio-λ²-arsanyl) zinc
LEDER [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc arsenide
Smältpunkt 1015°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1557
Formel vikt 345.95
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.528