Läs mer
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Produktkod. 15472787
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472787 5 g 5g
15482787 250 mg 250mg
15462787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15472787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046880.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 168106-25-0 | C4F12N2O8S4Zn | 625.651 g/mol
Zinkbis(trifluorometylsulfonyl)imid används som en katalysator för enantioselektiv Friedel-Crafts alkylering av pyrroler medβ -CF3 akrylater, Stereoselektiv Diels-Alder reaktion, Tandem cyklopropan ringöppning / Conia-en cyklisering Aromatisk nitrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 168106-25-0
Molekylformel C4F12N2O8S4Zn
Molekylvikt (g/mol) 625.651
MDL-nummer MFCD16621474
InChI-nyckel QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131849436
IUPAC-namn zink;bis(trifluormetylsulfonyl)azanid
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smältpunkt 143°C to 147°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel [(CF3SO2)2N]2Zn
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in CH2Cl2 and H2O.
Formel vikt 625.65
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.