Läs mer
Zinkbromid, 99,9 % (metallbas)
Código de producto. 11324018
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11324018 50 g 50g
11344018 250 g 250g
11334018 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11324018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040413.18
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225,188 g/mol
I organisk kemi som en Lewis syra. Det är elektrolyten i zinkbromidbatteriet. Zinkbromidlösningar kan användas som en transparent skärm mot strålning. I olje- och naturgaskällor används lösningar som innehåller zinkbromid för att förskjuta borrslam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7699-45-8
Molekylformel Br2Zn
Molekylvikt (g/mol) 225.188
MDL-nummer MFCD00011294
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-namn zink;dibromid
LEDER [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Kokpunkt 650°C
Kemiskt namn eller material Zinc bromide
Smältpunkt 394°C
Färg Grädde till vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10129
Löslighetsinformation Very soluble in water,alcohol,ether,acetone,tetrahydrofuran.
Formel vikt 225.19
Procent renhet 99.9%
Brytningsindex 1.5452
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.201 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.