Läs mer
Zinkbromid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11344018
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344018 250 g 250g
11324018 50 g 50g
11334018 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040413.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225,188 g/mol
I organisk kemi som en Lewis syra. Det är elektrolyten i zinkbromidbatteriet. Zinkbromidlösningar kan användas som en transparent skärm mot strålning. I olje- och naturgaskällor används lösningar som innehåller zinkbromid för att förskjuta borrslam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7699-45-8
Molekylformel Br2Zn
Molekylvikt (g/mol) 225.188
MDL-nummer MFCD00011294
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-namn zink;dibromid
LEDER [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 650 °C
Kemiskt namn eller material Zinc bromide
Smältpunkt 394 °C
Färg Grädde till vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10129
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten, alkohol, eter, aceton, tetrahydrofuran.
Formel vikt 225.19
Procent renhet 99.9%
Brytningsindex 1.5452
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4.201 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.