Läs mer
Zinkbromid, 99,999 %, (spårmetallbas), extra rent
Produktkod. 10751871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751871 2.5 g Glasflaska 2.5g
10052630 10 g Glasflaska 10g
10484335 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10751871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212770025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7699-45-8
Molekylformel Br2Zn
Molekylvikt (g/mol) 225.19
MDL-nummer MFCD00011294
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-namn zink;dibromid
LEDER [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 697,0 °C
Kemiskt namn eller material Zinc bromide
Smältpunkt 394,0 °C
Namnnotering 99.999%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 g
Analysprocentintervall 99.999%
Linjär formel ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Merck Index 15, 10328
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4470 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i eter, lösningar av alkalihydroxider, 1 g/0,5 ml 90 % alkohol
Formel vikt 225.19
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.22, 4.2200g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.