Läs mer
Zinc Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10224550 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10224550 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10224550 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/0750/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 697°C
Smältpunkt 394°C
CAS 7699-45-8
Färg White
pH 4
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel Br2Zn
MDL-nummer 11294
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Zn+2].[Br-].[Br-]
IUPAC-namn zinc;dibromide
Molekylvikt (g/mol) 225.188
PubChem CID 10421208
Formel vikt 225.19g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.