Läs mer
Zinc bromide hydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11329748
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329748 100 g 100g
11339748 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044230.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 299465-28-4 | Br2Zn | 225.19 g/mol
Zinkbromid är en optimal katalysator för stereospecifik och regioselektiv reaktion av silacyklopropaner med karbonylföreningar. Zinkbromid används som en lewissyra i organisk kemi. Har använts som en genomskinlig skärm mot strålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299465-28-4
Molekylformel Br2Zn
MDL-nummer MFCD00011294
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10129
Löslighetsinformation Soluble in water (4470mg/ml at 20°C),ethanol,ether,90% alcohol (2000mg/ml),and water (4710mg/ml at 25°C).
LEDER [Zn++].[Br-].[Br-]
IUPAC-namn zink(2+)dibromid
Molekylvikt (g/mol) 225.19
Formel vikt 225.19 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.