Läs mer
Zinkbromid, Puriss., vattenfri,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15640570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15640570 1 kg 1kg
15630570 100 g 100g
15670570 500 g 500g
15680570 5 kg 5kg
15660570 4 x 5 kg Paket med 4
15650570 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15640570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 021281KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., vattenfri,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7699-45-8
Molekylformel Br2Zn
Molekylvikt (g/mol) 225.188
MDL-nummer MFCD00011294
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-namn zink;dibromid
LEDER [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Bromide
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 1 kg
Linjär formel ZnBr2
UN-nummer 3260
Formel vikt 225.2g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet puriss.