Läs mer
Zinkbromid, Puriss., vattenfri,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15660570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15660570 4 x 5 kg Paket med 4
15630570 100 g 100g
15670570 500 g 500g
15640570 1 kg 1kg
15680570 5 kg 5kg
15650570 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15660570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 021284X5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss., vattenfri,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7699-45-8
Molekylformel Br2Zn
Molekylvikt (g/mol) 225.188
MDL-nummer MFCD00011294
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-namn zink;dibromid
LEDER [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Bromide
Kvantitet 4 x 5 kg
Linjär formel ZnBr2
UN-nummer UN3260
Formel vikt 225.2
Procent renhet ≥98%
Kvalitet puriss.