Läs mer
Zinkbromid puriss. vattenfri,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16675723 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
2.5 kg
Produktkod.
16675723 2.5 kg
1 options
Produktkod. 16675723 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 02128S2.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Specifikationer
Kokpunkt 697°C (1,013 hPa)
Kemiskt namn eller material Zinc bromide
Smältpunkt 394°C
CAS 7699-45-8
Färg Färglös
CAS Max % 1
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel Br2Zn
Linjär formel ZnBr2
Synonym Zinc dibromide
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Zn++].[Br-].[Br-]
IUPAC-namn zink(2+)dibromid
Molekylvikt (g/mol) 225.19
Kvalitet Syntes
Densitet 4.22 g/cm3 (20°C)